Learn More
LAMR1 RPSA Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A9A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène LAMR1 RPSA
Clone 2A9A1
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16809895
Afficher les documents
Proteintech
67324-1-IG-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Expédition estimée: 20-05-2025
Ajouter au panier
16899885
Afficher les documents
Proteintech
67324-1-IG-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
The LAMR1, RPSA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LAMR1, RPSA. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LAMR1, RPSA antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
LAMR1 RPSA
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
3921
Primary
2A9A1
Western Blot
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgM
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis