Learn More
Labconco™ CentriVap™ Lampe stroboscopique pour système CentriVap™
Permet à l’utilisateur de visualiser les échantillons pendant que le rotor tourne
Marque:  Labconco™ 7464300
656.46 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10175133
  • 675.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 18-08-2025
Ajouter au panier
Includes: Support de montage et matériel de fixation pour fixation sur le côté droit du concentrateur CentriVap
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Permet à l’utilisateur de visualiser les échantillons pendant que le rotor tourne
  • Les échantillons semblent rester immobiles alors que le rotor est en mouvement et que la chambre est sous vide
Spécification
Spécification
Lumière stroboscopique CentriZap
Centrifugeuse CentriVap™
2 lb
0,9 kg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis