Learn More
L-phénylalanine, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Acros 453930010
Quantité 1 kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15279846
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
63-91-2
165.19
l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
CHEBI:17295
C9H11NO2
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
6140
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
L-Phenylalanine, 98.5-101.0%
63-91-2
0.05% max.
Authentic
0.3% max. (105°C, 3 hrs)
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
0.03% max.
l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
acide (2S)-2-amino-3-phénylpropanoïque
165.19
6140
165.19
270.0°C to 275.0°C
5.4 to 6.0 (1% solution)
15ppm max.
0.003% max.
C9H11NO2
−34.10
0.4% max.
Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
−34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
1 kg
CHEBI:17295
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis