Learn More
Alla France™ Hydromètre selon norme ISO
Utilisez ces densimètres pour de nombreuses applications. Les densimètres selon norme ISO Alla France™ disposent d’une référence gravée sur la tige pour montrer tout déplacement de l’échelle.
47.15CHF - 58.05CHF
Code produit | Marque | Densité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Densité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11793433
|
Alla France™
3500MC100/20/M-qp |
1000 à 1050 g/L | 270 mm |
49.05CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11723423
|
Alla France™
3100MC100/20/M-qp |
1000 à 1100 g/L | 250 mm |
48.90CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11733443
|
Alla France™
3500MC110/20/M-qp |
1100 à 1150 g/L | 270 mm |
58.05CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11733423
|
Alla France™
3100MC110/20/M-qp |
1100 à 1200 g/L | 250 mm |
48.85CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11743423
|
Alla France™
3100MC120/20/M-qp |
1200 à 1300 g/L | 250 mm |
47.15CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11783433
|
Alla France™
3500MC095/20/B-qp |
950 à 1000 g/L | 270 mm |
49.75CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11713423
|
Alla France™
3100MC090/20/B-qp |
0,900 à 0,100 g/ml | 250 mm |
51.70CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11753423
|
Alla France™
3100MC130/20/H-qp |
0,130 à 0,140 g/ml | 250 mm |
54.10CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Densimètres (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF… Traçabilité MRA
- Usage général à 20°C
- L’échelle du densimètre est conforme à toutes les normes de référence, la température d’étalonnage, la tension superficielle, le numéro individuel de l’instrument, le numéro de série et le logo ALLA FRANCE
- Mesure sous le ménisque.
- Livré systématiquement avec un certificat de traçabilité et de conformité.
- Peut être fourni avec un certificat d’étalonnage “UE” Traceable ou un certificat d’étalonnage officiel “EO”
- de 0,600 à 1,000 g/ml= 16 à 35 mN/m (tension faible)
- De 1,000 à 1,300 g/ml= 55 mN/m (tension moyenne)
- De 1,300 à 2,000 g/ml= 75 mN/m (tension élevée)
Spécification
1 unité | |
Hydromètre selon norme ISO |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.