Learn More
Indium shot, tear drop, 4mm (0.2in), 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
79.50 - 924.60
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-74-6
Moleculaire formule In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
MDL-nummer MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synoniem indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11311648
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011027.09
10 g
79.50
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11331648
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011027.18
50 g
257.28
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11321648
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011027.30
250 g
924.60
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-74-6
114.82
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
5359967
indium
In
MFCD00134048
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CHEBI:30430
[In]
Specificatie
Indium
7440-74-6
99.99% (Metals basis)
MFCD00134048
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
indium
5359967
Odorless
Silver-White
Silvery-white shot
In
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
[In]
114.82
CHEBI:30430
Shot
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie