Learn More
IGF2BP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene IGF2BP3
Concentrazione 0.15 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16863384
Vedere i documenti
Proteintech
14642-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
In stock
Aggiungi al carrello
16853384
Vedere i documenti
Proteintech
14642-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Both isoforms (64 kDa and 22 kDa) of IGFBP3 can be recognized by this antibody. IGFBP3 is nuclear and cytoplasmic in staining.
Insulin-like growth factor-II messenger RNA (mRNA)-binding protein-3 (IMP-3), also known as K homology domain-containing protein overexpressed in cancer (KOC) and L523S, is a member of the insulin-like growth factor-II mRNA-binding protein family and is expressed during embryogenesis and in some maligcies. IMP-3 is expressed in maligt melanoma but not in benign nevi, even when dysplastic features are present; IMP-3 is expressed in a significantly higher proportion of melanomas than Spitz nevi; and IMP-3 is expressed in metastatic melanomas significantly more than in thin melanomas. IMP-3 appears to be involved in the progression of maligt melanoma and may play an important role in the regulation of the biologic behavior of this tumor.
Specifica
Specifica
IGF2BP3
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
O00425, Q9CPN8
10643, 140488
IGF2BP3 Fusion Protein Ag6226
Primary
-20°C
IGF2BP3
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
hKOC, IGF II mRNA binding protein 3, IGF2 mRNA binding protein 3, IGF2BP3, IMP 3, IMP3, KOC1, VICKZ family member 3, VICKZ3
IGF2BP3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato