Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Extraction Tips, 1-10μL
Get faster sample preparation with minimal sample loss with these SPE micropipette tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Marca:  Thermo Scientific™ 60109-402
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10488684
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Get faster sample preparation with minimal sample loss with the revolutionary Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Features:
Ideal for small sample volumes; features a 1 to 2μm wide slit at the bottom that permits liquid to pass through while retaining the chromatographic material (20 to 30μm).
  • [bullet] Filter-free design to eliminate dead volume
  • [bullet] No contamination from the supporting matrix
  • [bullet] Available in many popular chemistries
Applications include:
  • [bullet] Mass spectrometry
  • [bullet] Desalting
  • [bullet] Protein purification
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Electrophoresis
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
C8; 1-10 uL Vol.
Micropipettes
HyperSep
SpinTip
Microscale Solid Phase Extraction
40 to 60 μm
BioBasic C8
1 to 10 μL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.