Learn More
Hydrogen peroxide solution, Honeywell™
Meets analytical specification of Ph. Nord., 34.5-36.5%
Brand:  Honeywell Research Chemicals 18304H-4X5L
Quantity 4 x 5 L
 View more versions of this product
Product Code. 16645753
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Identifiers
7732-18-5, 7722-84-1
18.02
784
water
H2O
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16240
O
Specifications
7732-18-5, 7722-84-1
<70.00%, <50.00%
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
water
784
Plastic Bottle
Liquid
≥50.00%, ≥30.00%
H2O
O
18.02
CHEBI:16240
4 x 5 L
Reagent pharmacopeia chemistry reagents
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt