Learn More
hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, ca. 40% Pt, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10114310
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 26023-84-7
Molecular Formula Cl6H2Pt
Molecular Weight (g/mol) 409.80
MDL Number MFCD00149909
InChI Key ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride
IUPAC Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Melting Point 60.0°C
Physical Form Chunks and/or Powder
Quantity 5 g
Linear Formula H2PtCl6·xH2O
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight 409.82
Percent Purity ∼40% (Pt)
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, ca. 40% Pt
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado