Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Accessory heating blocks to keep your reactions running smoothly.
2955.00€ - 3480.00€
Spécification
Description | Heating Block for Reaction System |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | RS-250D-S Shaking Reaction Stations |
Type | Heating Block |
Garantie | 1 Year |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11894770
|
Cole-Parmer™
99968-05 |
4 x 96-well PTFE Microplates |
2955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11791467
|
Cole-Parmer™
99968-07 |
96 x 16 mm Tubes |
3480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11889110
|
Cole-Parmer™
99968-08 |
40 x 24 mm Tubes |
3215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Compatible with Electrothermal RS9000 Reaction Stations
Spécification
Heating Block for Reaction System | |
RS-250D-S Shaking Reaction Stations | |
Heating Block | |
1 Year |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.