Learn More
HDAC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène | HDAC2 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815684
|
Proteintech
16152-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16805684
|
Proteintech
16152-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against a peptide mapping within human HDAC2 and is specific to HDAC2. It will not cross react with other HDACs.
The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein shows sequence similarity to the E. coli RNA polymerase-binding protein HepA. Mutations in this gene are a cause of Schimke immunoosseous dysplasia (SIOD), an autosomal recessive disorder with the diagnostic features of spondyloepiphyseal dysplasia, renal dysfunction, and T-cell immunodeficiency.Spécification
HDAC2 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P70288, Q92769 | |
15182, 3066, 84577 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
HDAC2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HD2, HDAC2, histone deacetylase 2, RPD3, YAF1 | |
Hdac2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.