Learn More
SI Analytics™ HandyLab 100 Versatile pH Meter
SI Analytics™ HandyLab 100 Versatile pH Meter increases the measuring speed and accuracy thanks to the AutoRead and the CMC function.
Marca: SI Analytics™ 285204520
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PH-METER Set HandyLab 100 Versatile within suitacse and pHT-combination electrode A7780-NTC30-DIN-N for versatile app
- AutoRead displays when the measuring value is stable and eliminates the risk of a premature reading of the faulty measuring value
- CMC (Continuous Measurement Control) visualizes whether the measuring value is still within the calibration limits
- Having storage capacity for up to 200 data sets, stored data can be viewed
Specifica
22 preloaded buffer sets | |
±0.005 | |
0.01 | |
1 - 5 | |
LCD, B/W Graphic Backlit | |
HL100Versatile |
±0.1°C | |
-2 to 20 | |
±1200, ±0.3 | |
-5°C to +105°C | |
Latest calibration | |
4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH rechargeable battery |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto