Learn More
Kartell™ Conische maatbeker
Vervaardigd van polypropyleen voor duurzaamheid en hoge bestendigheid tegen chemicaliën. Kartell™ conische maatbekers bieden een betrouwbare oplossing voor het meten en doseren van vloeistoffen.
Merk:  Kartell™ 0042500
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 12007022
  • 17.40 /
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Conical shape with integral notch facilitates accurate measurements and easy pours
  • Wide base creates stability
  • Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
  • Polypropylene construction withstands temperatures up to 120°C 
Specificatie
Specificatie
Transparant
PP (polypropyleen)
263 mm
Elk 1
Beker
Ja
1000 ml
Geschikt voor voedingsmiddelen
20 mL
120° C
Ja
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie