Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 100/N, Smooth Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 100/N, Smooth Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs are commonly used for determination of sugar content.
9.90 - 52.70
Specificatie
Basisgewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Beschrijving | Wet burst resistance: 80kPa |
Indeling | Disc |
Particle Retention | 6 to 8 μm |
Filtreersnelheid | 30 sec. |
Productcode | Merk | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15922920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-070 |
70 mm |
9.90
100 stuks |
|
|||||
15932920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-090 |
90 mm |
12.50
100 stuks |
|
|||||
15942920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-120 |
120 mm |
14.00
100 stuks |
|
|||||
15952920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-220 |
220 mm |
32.30
100 stuks |
|
|||||
15962920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-240 |
240 mm |
32.30
100 stuks |
|
|||||
15972920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-330 |
330 mm |
52.70
100 stuks |
|
|||||
Beschrijving
- Made of refined pulp and cotton linters with > 95% alpha-cellulose content
- Ash content < 0.1%
- Wet strengthened
- Disc format
Specificatie
85 g/m2 | |
Disc | |
30 sec. | |
100/Pk. |
Wet burst resistance: 80kPa | |
6 to 8 μm | |
100/N | |
0.18 mm |