Learn More
GPD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene GPD1
Concentrazione 0.33 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16881674
Vedere i documenti
Proteintech
13451-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
In stock
Aggiungi al carrello
16871674
Vedere i documenti
Proteintech
13451-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a member of the NAD-dependent glycerol-3-phosphate dehydrogenase family. The encoded protein plays a critical role in carbohydrate and lipid metabolism by catalyzing the reversible conversion of dihydroxyacetone phosphate (DHAP) and reduced nicotine adenine dinucleotide (NADH) to glycerol-3-phosphate (G3P) and NAD+. The encoded cytosolic protein and mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase also form a glycerol phosphate shuttle that facilitates the transfer of reducing equivalents from the cytosol to mitochondria. Mutations in this gene are a cause of transient infantile hypertriglyceridemia. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Specifica
Specifica
GPD1
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O35077, P13707, P21695
14555, 2819, 60666
GPD1 Fusion Protein Ag4278
Primary
-20°C
GPD1
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
cGPDH, GPD C, GPD1, GPDH C
GPD1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato