Learn More
Labconco™ Insert pour laveur de verrerie
Inserts, racks et autres accessoires à utiliser avec les laveurs de verrerie Labconco avec système d’exploitation CleanWorks.
Marque:  Labconco™ 4575500
399.76 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17162342
  • 409.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Racks et accessoires à utiliser avec les laveurs de verrerie Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • Insert pour plateau (15-352-000) pour bacs, plateaux d’instruments, plateaux polyvalents et autres récipients peu profonds. Capacité : 5 plateaux. Acier inox Pour une utilisation dans le rack standard inférieur Labconco ou le rack à tige de support.
  • Panier d’utensile avec couvercle (15-352-001) pour matériel divers de laboratoire tels que les bouchons, les spatules et autres petits articles légers. Acier inoxydable de type 304. Pour une utilisation dans le rack standard supérieur ou inférieur Labconco ou le rack à tige de support.
  • Le panier en mailles (15-352-002) est un insert en rack complet, en mailles ouvert qui peut être utilisé pour une variété d’ustensiles et de divers matériel de laboratoire. Acier inoxydable de type 304. Pour une utilisation dans le rack standard supérieur ou inférieur Labconco.
  • Insert pour tube en vrac (15-352-003) avec conception à chargement rapide peut contenir jusqu’à 600 tubes de 13 mm chacun ou 244 tubes de 20 mm chacun. Le séparateur maintient solidement les tubes pendant le cycle de lavage. Pour une utilisation dans le rack standard supérieur ou inférieur Labconco ou le rack à tige de support.
  • Insert pour tubes de culture 10-12 mm (15-352-004) avec partie supérieure est conçu pour accueillir des tubes d’un dia. ext. de 10 à 12 mm. Bouchon de retenue inclus. Acier inoxydable de type 304. Pour une utilisation dans le rack standard supérieur ou inférieur Labconco ou le rack à tige de support.
  • Insert pour tubes de culture 15-18 mm (15-352-005) est conçu pour accueillir des tubes d’un dia. ext. de 15 à 18 mm. Acier inoxydable de type 304. Pour une utilisation dans le rack standard supérieur ou inférieur Labconco ou le rack à tige de support.
  • L’insert pour tubes de culture 20-24 mm (15-352-006) est conçu pour accueillir des tubes d’un dia. ext. de 20 à 24 mm. Acier inoxydable de type 304. Pour une utilisation dans le rack standard inférieur Labconco ou le rack à tige de support.
  • Le couvercle de retenue (15-352-007) maintient les tubes de culture chargés dans les inserts de tubes de culture. Acier inoxydable de type 304. Pour une utilisation dans le rack standard supérieur ou inférieur Labconco ou le rack à tige de support. Un bouchon est inclus avec chaque insert de tube de culture de taille 10-12 mm seulement.
  • L’insert à 48 broches (15-352-008) maintient en toute sécurité du matériel de laboratoire à col large de plus petit volume. Acier inox de type 304 avec pointes en silicone pour éviter les rayures. Pour une utilisation dans le rack standard supérieur ou inférieur Labconco ou le rack à tige de support. Inserts 10 broches et 32 broches également disponibles.
  • L’insert pour cylindres gradués (15-352-009) peut contenir jusqu’à 3 cylindres gradués. Comprend 3 buses de pulvérisation à couverture complète pour une facilité de nettoyage maximale. Requiert le rack à tiges de support inférieur Labconco (non fourni). Jusqu’à 2 inserts par rack. Acier inoxydable de type 304.
  • La buse de pulvérisation à couverture complète (15-352-010) distribue de l’eau pour optimiser la facilité de nettoyage des consommables à col large. Remplace la tige de support standard dans le rack à tiges de support supérieur ou inférieur Labconco (non inclus). Comprend 1 buse de pulvérisation et 1 tige de support.
  • Le porte-tubes à essai de 10-13 mm (15-352-011) permet d’accueillir des tubes à essai de dia. ext. de 10-13 mm. Deux unités peuvent être empilées pour augmenter la capacité. Les porte-tubes empilés ne peuvent pas accueillir un rack supérieur dans le laveur. Acier inoxydable de type 304. Nécessite le kit de conversion Labconco 455300 & Rack avec tige de support inférieure (non fourni).
  • Le porte-tubes à essai de 14-20 mm (15-352-012) permet d’accueillir des tubes à essai de dia. ext. de 14-20 mm. Deux unités peuvent être empilées pour augmenter la capacité. Les supports empilés ne peuvent pas accueillir un rack supérieur dans le laveur. Acier inoxydable de type 304. Nécessite le kit de conversion Labconco 455300 & Rack avec tige de support inférieure (non fourni).
  • Le porte-tubes à essai de 20-25 mm (15-352-013) permet d’accueillir des tubes à essai de dia. ext. de 20-25 mm. Deux unités peuvent être empilées pour augmenter la capacité. Les supports empilés ne peuvent pas accueillir un rack supérieur dans le laveur. Acier inoxydable de type 304. Nécessite le kit de conversion Labconco 455300 & Rack avec tige de support inférieure (non fourni).
  • Porte-ustensiles (15-352-014) pour spatules, cuillères, pelles et autres ustensiles divers. Les ustensiles s’adaptent dans 6 compartiments spacieux. Pour une utilisation dans le rack standard supérieur ou inférieur Labconco ou le rack à tige de support.
  • Le kit de conversion avec tige de support pour tubes à essai (15-352-015) comprend 6 tiges de support avec 8 tiges par rangée et une base de support. Nécessite l’insert de support de tube à essai 4574700, 4574800 ou 4574900. Pour une utilisation dans le rack de tige de support inférieur Labconco.
  • L’insert pour 24 pipettes (15-352-016) peut contenir jusqu’à 24 pipettes verticalement pour nettoyer et sécher les pipettes. Fabriqué en acier inox de type 304. Pour une utilisation dans le rack de tige de support inférieur Labconco.
  • L’insert pour 6 pipettes (15-352-017) peut contenir jusqu’à 6 pipettes verticalement pour nettoyer et sécher les pipettes. Fabriqué en acier inox de type 304. Pour une utilisation dans le rack de tige de support inférieur Labconco.
  • L’insert de flacon 12 mm x 32 mm (15-352-018) contient jusqu’à 48 flacons de 12 x 32 mm pendant le lavage. Comprend le couvercle de retenue avec poignée, le support & 6 bras de tige de support. Peut utiliser jusqu’à 2 par rack de tige de support. Acier inoxydable de type 304. Pour une utilisation dans le rack de tige de support inférieur Labconco.
  • L’insert de flacon 15 mm x 45 mm (15-352-019) contient jusqu’à 48 flacons de 15 x 45 mm pendant le lavage. Comprend le couvercle de retenue avec poignée, le support & 6 bras de tige de support. Peut utiliser jusqu’à 2 par rack de tige de support. Acier inoxydable de type 304. Pour une utilisation dans le rack de tige de support inférieur Labconco.
  • Le bras de pulvérisation à 5 tige interchangeable (15-352-040) comporte 5 tiges à injection directe pour le nettoyage de petites pièces de laboratoire à col étroit. Peut être utilisé dans le rack de tige de support supérieure ou inférieure Labconco.
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
6 pipettes
Rack à tiges de support inférieur Labconco
22,1 cm
14,0 cm
22,1 cm
3,0 cm
1,4 kg
Insert
6 inserts pour pipette
8,7 in
5,5 in
8,7 in
1,2 in
3 lb
1 de chaque
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis