Learn More
Giantin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 22270-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16831815
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Golgin subfamily B member 1 (GOLGB1) is a single pass type I membrane protein located in the golgi apparatus membrane. GOLGB1 may participate in forming intercisternal cross-bridges of the Golgi complex.
Spezifikation
Spezifikation
Giantin
Polyclonal
Unconjugated
GOLGB1
GCP, GCP372, giantin, GOLGB1, Golgin subfamily B member 1, GOLIM1, MacroGolgin
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2804
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.54 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q14789
GOLGB1
Peptide
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt