Learn More
Oxyde de gallium(III), 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348327
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
En analyse spectroscopique
In spectroscopic analysisGallium(III) oxide is used in vacuum deposition. It is useful for making semiconductor devices, gallium-alumina catalyst, gas sensors, luminescent phosphors and dielectric coatings of solar cells. Used as an evaporated material and sputtering target of 99.999% in dielectric films. It shows potential for developing deep-ultraviolet TCOs (Transparent Conductive Oxides) and transparent electrodes for ultraviolet optoelectronic devices. Recent studies report that gallium oxide can be a strong contender for power electronic devices for example in ultrahigh-voltage power switching applications. Films made of gallium oxide have gained commercial interest owing to their gas sensitive characteristics, and glasses made with gallium oxide are the preferred optical materials for use in advanced technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12024-21-4
Formule moléculaire Ga2O3
Poids moléculaire (g/mol) 187.44
Numéro MDL MFCD00011020
Clé InChI AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) oxide
Point de fusion 1900°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,4346
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in alkalies; Very slightly soluble in hot acids.
Poids de la formule 187.44
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.92
Densité 6.44 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis