Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adapters
Add versatility to your fixed-angle rotor with Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adapters, which support various conical tubes.
Marca:  Thermo Scientific™ 010-1072
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15332167
  • 1155.75CHF / pezzi 2
Spedizione stimata: 27-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Add versatility to your fixed-angle rotor with Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adapters, which support Ridge™, Vacutainer™ and conical tubes.
Adapters hold Oak Ridge™, Vacutainer™ and conical tubes, and vary by capacity.
Ordering Information:
Order Lid O-ring (022062034), O-ring refresher kit (021062038), Lid assembly (099062034) and Fiberlite F14-6x250y Rotor (78500) separately. Contact your Sales Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rotor Tube Adapter
30 mL Oak Ridge Tube
2
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato