Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss. p.a., ACS reagent, prima fine spirit, without additive, F15, ∼96%, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. 15670620
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Molecular Formula C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
MDL Number MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Density 0.789g/mL at 25°C
Quantity 25 L
Explosion Limit 19% (60°F)
Flash Point 14°C (57.2°F)
Ignition Point 683°F
Physical Form Prima Fine Spirit
Linear Formula CH3CH2OH
Vapor Pressure 44.6mmHg (20°C)
UN Number UN1170
Beilstein 1718733
Solubility Information Completely souble in water
Formula Weight 46.07g/mol
Percent Purity 96%
Grade ACS/puriss. p.a.
Chemical Name or Material Ethanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Flammable liquid Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P243-Take precautionary measures against static discharge.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Ethanol; ethyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt