Learn More
Chlorure d’erbium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10138-41-7 | Cl3Er | 273.609 g/mol
198.65CHF - 711.36CHF
Identifiants chimiques
CAS | 10138-41-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Er |
Poids moléculaire (g/mol) | 273.609 |
Numéro MDL | MFCD00010989 |
Clé InChI | HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis |
CID PubChem | 66277 |
Nom IUPAC | trichloro-erbium |
SMILES | Cl[Er](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035739.06 |
5 g |
198.65CHF
5g |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11318617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035739.14 |
25 g |
711.36CHF
25g |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
It is a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds which are used for electron and stability studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
10138-41-7 | |
273.609 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
66277 | |
Cl[Er](Cl)Cl |
Cl3Er | |
MFCD00010989 | |
erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis | |
trichloro-erbium |
Spécification
1500°C | |
774°C | |
10138-41-7 | |
(REO) | |
MFCD00010989 | |
Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF. | |
Cl[Er](Cl)Cl | |
273.609 | |
273.62 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Erbium(III) chloride | |
Ultra dry | |
Poudre | |
Cl3Er | |
erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
trichloro-erbium | |
66277 | |
99.9% | |
Ampoule |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-385-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KD8575000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.