Learn More
Erbium(III) acetate tetrahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7051112
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 15280-57-6
Erbium(III) acetate tetrahydrate participates in the synthesis and determination of crystal structures and stereochemical properties of lanthanide(III) complexes with ethylenediamine-N,N,N?,N?-tetraacetate. Participates in simple one-pot single-step synthesis of rare earth doped spherical mesoporous metal oxide nanospheres with upconversion emission ability in supercritical methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15280-57-6
Numero MDL MFCD00013034
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium(III) acetate tetrahydrate
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Er(OOCCH3)3·4H2O
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 416.45 (344.39 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton™
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.114 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato