Learn More
EPHA2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A9C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1696.32 NOK - 4796.50 NOK
Specifications
Antigen | EPHA2 |
---|---|
Clone | 1A9C3 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16828895
|
Proteintech
66736-1-IG-20UL |
20 μL |
1696.32 NOK
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
16818895
|
Proteintech
66736-1-IG-150UL |
150 μL |
4796.50 NOK
150µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
The EPHA2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EPHA2. This antibody recognizes human antigen. The EPHA2 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
EPHA2 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
1969 | |
Primary |
1A9C3 | |
Western Blot, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts