Learn More
EEF1A1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marca: Proteintech 81377-1-RR-100UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The EEF1A1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human EEF1A1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EEF1A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.Specifica
EEF1A1 | |
Recombinant Monoclonal | |
250 μg/mL | |
CCS-3; CCS3; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A; FLJ25721; GRAF-1EF; HNGC:16303; LENG7; MGC102687; MGC131894; MGC16224; PTI1; eEF1A-1 | |
Recombinant Protein | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
50 kDa | |
Liquid |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA | |
2B16 | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Protein A purification | |
RUO | |
1915 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
Recombinant Antibody | |
IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto