Learn More
Nickel Electro™ Robinet de vidange pour bains-marie Clifton
Robinet de vidange pour bains-marie Clifton. Ces sorties d’évacuation rapide rendent la vidange 50 % plus rapide que la vidange sans robinet.
Marque: Nickel Electro™ BX0953
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bains-marie avec des numéros de série supérieurs à 75100 doivent commander cet accessoire. Robinet de vidange BX0953 : plus grand alésage, mêmes instructions de montage que BX0688 détaillées dans les images ci-dessus.
- Ces sorties d’évacuation rapide ne prennent que 13 minutes pour vider un bain de 28 litres, au lieu de 28 minutes, 50 % plus rapidement qu’auparavant.
- Avant le montage, assurez-vous que le bain est vide de tout liquide. Dévissez le bouchon de butée avec une clé six pans de 6 mm tout en maintenant l’écrou avec une clé de 21 mm ou un support d’écrou fourni avec un robinet.
- Vissez le robinet en position, un serrage serré est recommandé.
- Instructions d’installation dans la zone de chargement.
- Caractéristiques :
- Fournir une vanne marche / arrêt synchronisée pour vider les liquides facilement du bain.
- Buse fournie avec robinet pour tubulure de laboratoire.
Spécification
Robinet de vidange | |
Gamme de bains-marie Clifton | |
Acier inoxydable |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu