Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 3000 - I-D33 (UE)
Balances pour applications industrielles de base
Marque:  OHAUS™ 30685256
885.00 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17585835
  • 908.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme en acier inox 304, d’un cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre et d’une cellule de charge en aluminium.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox et d’un support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 heures avec batterie rechargeable
RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
60 kg
550 x 420 mm
D33XW60B1L5
Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
17,3 kg
Adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse)
Indicateur en acier inox, plateforme en acier inox 304, cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore
10 g
-10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
842 x 420 x 134 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis