Learn More
Cyclohexane, ≥99.8%, Laboratory Reagent, Honeywell™
Laboratory Reagent,≥99.8%
79.79 - 3645.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H12 |
Molecular Weight (g/mol) | 84.16 |
MDL-nummer | MFCD00003814 |
InChI Key | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane |
PubChem CID | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
IUPAC Name | cyclohexane |
SMILES | C1CCCCC1 |
Productcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15627720
|
Honeywell Research Chemicals
C100307-1L |
1 L | Glass Bottle |
79.79
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15637720
|
Honeywell Research Chemicals
C100307-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle |
159.39
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15677720
|
Honeywell Research Chemicals
C100307-5L |
5 L | Aluminum Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15657720
|
Honeywell Research Chemicals
C100307-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Glass Bottle |
533.38
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15607720
|
Honeywell Research Chemicals
C100307-10L |
10 L | Metal Can | N/A | N/A | N/A | |||
15667720
|
Honeywell Research Chemicals
C100307-4X5L |
4 x 5 L | Aluminum Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15647720
|
Honeywell Research Chemicals
C100307-25L |
25 L | Stainless Steel Can |
725.96
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15617720
|
Honeywell Research Chemicals
C100307-150KG |
150 kg | Metal Drum | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
- ≥95% for general laboratory use.
Chemische identificatiekenmerken
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
cyclohexane |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Specificatie
Cyclohexane | |
110-82-7 | |
0.779g/mL at 25°C | |
0.09 | |
Characteristic | |
C6H12 | |
168.8mmHg (37.7°C), 77mmHg (20°C) | |
1900225 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane | |
8078 | |
84.16g/mol |
6.4°C | |
Colorless | |
81°C (1013 hPa) | |
500°F | |
Liquid | |
MFCD00003814 | |
UN1145 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
≥99.8% |
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P273-P301 + P310-P331-P501
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Cyclohexane
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-806-2
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Cyclohexane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.