Learn More
Eppendorf™ CryoCube F570hw, Ultracongelatore, 570 L, VIP, WC, DoLe, 5, (CH), CR, LN2 BU
GREENER_CHOICE
Eppendorf CryoCube F570 offrono una protezione superiore per i campioni con costi minimi di esercizio. Grazie alla struttura a 5 scomparti e alla presenza di 5 porte interne isolate per un facile accesso ai campioni, la schiuma poliuretanica solida protegge i vostri preziosi campioni.
Marca:  Eppendorf™ F571345137
19550.00 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17308623
  • 20612.12CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-10-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Volume: 570 L (20,1 ft3), ad es. fino a 40.000 campioni
  • Isolamento efficace, composto da un isolamento tradizionale e pannelli isolanti sottovuoto, che consente di risparmiare energia
  • Efficiente sistema di controllo del compressore che riduce la durata dei cicli e quindi il consumo di energia e rende più lunga la vita utile dell'ultracongelatore
  • Lo sfiato d'aria automatico presente sulla porta anteriore dei modelli verticali CryoCube migliora il consumo di energia, assicurando un accesso rapido ai campioni
  • Interruttore principale richiudibile per prevenire uno spegnimento accidentale
  • Alloggiamento per il registratore della temperatura per la documentazione dei dati
  • La maniglia ergonomica dei modelli CryoCube basati su Eppendorf PhysioCare
  • Concept™ richiede meno forza e assicura un accesso agevolato
  • Versioni con raffreddamento ad aria e con raffreddamento ad acqua per un risparmio energetico ancora maggiore
  • Interno in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di manutenzione e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
570 L
Destra
5
Sí
Sí
57.5 x 76.5 x 126.5 cm (22.6 x 30.1 x 49.8 in.)
7 A
230 V
R290 / R170
5
Isolamento con pannelli sottovuoto / schiuma poliuretanica
Classico
2
89.8 x 110.3 x 195.1 cm (35.4 x 43.4 x 76.8 in.)
Sí
CH
2 Stadi
25
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato