Learn More
CREST Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 12439-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Synovial sarcomas occur most frequently in the extremities around large joints. More than 90% of cases have a recurrent and specific chromosomal translocation, t(X;18)(p11.2;q11.2), in which the 5-prime end of the SS18 gene (MIM 600192) is fused in-frame to the 3-prime end of the SSX1 (MIM 312820), SSX2 (MIM 300192), or SSX4 (MIM 300326) gene. The SS18L1 gene is homologous to SS18.Spezifikation
CREST | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
SS18L1 | |
CREST, KIAA0693, LP2261, SS18 like protein 1, SS18L1, SYT homolog 1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
192352, 26039, 269397 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
0.26 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
O75177, Q8BW22, Q91XJ0 | |
Ss18l1 | |
CREST Fusion Protein Ag3119 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur