Learn More
CPC™ Plastic Quick-Disconnect Fittings
Detach these fittings with a simple press of the thumb latch. CPC™ Plastic Quick-Disconnect Fittings are ideal for use with corrosive fluids. Polycarbonate and polysulfone materials pass all physicochemical, cytotoxicity, leachables and extractables tests.
Marca:  CPC™ MPC22004T03M
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17739529
  • 1055.00CHF / pezzi 250
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Detach these fittings with a simple press of the thumb latch. CPC™ Plastic Quick-Disconnect Fittings are ideal for use with corrosive fluids. Polycarbonate and polysulfone materials pass all physicochemical, cytotoxicity, leachables and extractables
CPC Series couplings assure secure connections, and are easy to operate—even with gloved hands. They are reusable, yet economical enough to allow disposability.
  • Material: Medical-grade ABS, polycarbonate and polysulfone
  • Tubing Range: 1/4 and 3/8 in. I.D. (6.4 and 9.5mm)
  • Fow Rate: Cv∽5.5 (79.25) max.
  • Ergonomic thumb latch
  • Audible 'click' when connected
  • USP Class VI materials
  • Can be sterilized by autoclave, EtO, e-beam, or gamma
  • Coupling halves can be rotated when connected
  • Tapered barb
  • BSE/TSE free materials
  • Cell culture media packaging and transfer lines
  • Harvest and collection applications
  • Buffer solutions
  • Tube sets
  • Urology drainage/collection systems
  • Hypo/hyperthermia blankets
Specifica
Specifica
USP Class VI, ADCF
0.25 in.
Polycarbonate
33 mm
Tubazioni di trasferimento e impaccamento di terreni di colture cellulari, applicazioni di raccolta
°
0.6 in.
Purple
250°F
Hose Barb Non-valved In-line Coupling Insert
Autoclavable
6.4 mm
1.3 in.
6.4mm
-40°F
15.2 mm
Platinum-cured Silicone
60 psi
121°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato