Learn More
Proteintech CoraLite™488-Annexin V and PI Apoptosis Kit
CoraLite™488-Annexin V and PI Apoptosis Detection Kit provides a quick and easy method to detect apoptosis by marking early apoptotic cells (green) and late apoptotic cells or necrotic cells (red).
Marca:  Proteintech PF00005-50T
Codice prodotto. 17378252
  • 98.83CHF / 50 tests
In stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Results can be read out using flow cytometry or other fluorescence testing equipment.
  • Early apoptic cells are identified by annexin V (labeled with CoraLite(R) 488 dye) binding to phosphatidylserine (PS) flipped to the extracellular membrane surface, an early event in apoptosis.
  • Compared with FITC, CoraLite(R) 488 dye has higher fluorescence brightness, and is not affected by pH in the environment, and has good light stability.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato