Learn More
Clusterin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 12289-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16879913
  • 1645.54 SEK / 20µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Isoform 1 functions as extracellular chaperone that prevents aggregation of nonnative proteins. Prevents stress-induced aggregation of blood plasma proteins. Inhibits formation of amyloid fibrils by APP, APOC2, B2M, CALCA, CSN3, SNCA and aggregation-prone LYZ variants (in vitro). Does not require ATP. Maintains partially unfolded proteins in a state appropriate for subsequent refolding by other chaperones, such as HSPA8/HSC70. Does not refold proteins by itself. Binding to cell surface receptors triggers internalization of the chaperone-client complex and subsequent lysosomal or proteasomal degradation. Secreted isoform 1 protects cells against apoptosis and against cytolysis by complement. Intracellular isoforms interact with ubiquitin and SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complexes and promote the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. Promotes proteasomal degradation of COMMD1 and IKBKB. Modulates NF-kappa-B transcriptional activity. Nuclear isoforms promote apoptosis. Mitochondrial isoforms suppress BAX-dependent release of cytochrome c into the cytoplasm and inhibit apoptosis. Plays a role in the regulation of cell proliferation.
Spécification
Spécification
Clusterin
Polyclonal
Unconjugated
CLU
AAG4, Apo J, APOJ, ApoJalpha, ApoJbeta, Apolipoprotein J, CLI, CLU, clusterin, Complement cytolysis inhibitor, Ku70 binding protein 1, KUB1, NA1/NA2, SGP 2, SGP2, SP 40, TRPM 2, TRPM2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
1191, 12759, 24854
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P05371, P10909, Q06890
CLU
Clusterin Fusion Protein Ag2889
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis