Learn More
Fisherbrand™ Clear Soda Lime Glass Bottle with Fitted Closure
I flaconi in vetro sodico-calcico Fisherbrand™ con chiusura da 28 mm, trasparenti, sono indicati in laboratorio per la conservazione e la manipolazione di terreni per esperimenti.
Marca: Fisherbrand™ 300759
Descrizione
- Chiusura Vistop antimanomissione con rivestimento in PolyCone
- Certificazione ISO
- Vetro sodico-calcico trasparente
Specifica
1000 mL | |
97.5mm | |
28mm | |
10 Pack | |
LDPE | |
Rotondo | |
Flacone | |
97.5 mm |
Trasparente | |
Type 3 Glass | |
10 Pack | |
Bianco | |
Sì | |
215.6 mm | |
HDPE | |
Tamper-evident Vistop |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto