Learn More
Micronova™ Cleanroom Ballpoint Pen, Capped, Irradiated
A low-sodium ink, capped ballpoint pen designed with a special poly barrel to limit particle generation.
Marca:  Micronova™ PEN-02DBIR
Código de producto. 18884050
  • 4485.00 SEK / Pack of 100
Solo quedan null
Estimated Shipment: 20-08-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Product Type: Ballpoint Pen
  • Tip: Ball (0.7 mm)
  • Ink: Low Sodium (Blue)
  • Supplied with Cap: Yes
  • Packaging: Individually Double-Bagged
  • Sterility: Sterile
  • Sterilization Method: Irradiation (min. dose 25 kGy)
  • For Use With (Application): Cleanroom Documentation
  • For Use With (Equipment): Cleanroom Paper
Especificaciones
Especificaciones
Plastic
14.6 x 0.95 cm (5.75 x 0.375 in.)
ISO 9001 Certified Facility/Certified for Class 100
Cleanroom Documentation
Individually Double-Bagged
Sterile
0.176 oz.
White
Not Autoclavable
Reusable
Cleanroom Paper
Cleanroom Ballpoint Pen
Ballpoint Tip (0.7 mm)
4.989 g
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado