Learn More
Labconco™ Kit de tubulures de circulation
Connecte les moniteurs d’oxygène et d’humidité AtmoSense en ligne entre la boîte à gants à atmosphère contrôlée Protector ou combinée ou la boîte à gants à atmosphère contrôlée Precise et le purificateur de gaz AtmosPure Re-Gen.
Marque:  Labconco™ 5441808
593.33 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16212591
  • 640.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 18-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Deux tubes flexibles en néoprène de 2 cm (0,75 po) de dia. int.
  • Raccords en laiton de 2 cm (0,75 po) de dia. ext. à chaque extrémité de la tubulure
  • Comprend deux sections de tubulure avec raccord
Spécification
Spécification
Kit de tubulures
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis