Learn More
Chromium crystallite pieces, 2-15mm (0.08-0.59in), 99.996% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305958
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Molecular Formula Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
MDL Number MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Spécification
Quantity 50 g
Percent Purity 99.996%
Odor Odorless
Form Crystalline Pieces
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Chromium crystallite pieces, 2 to 15mm (0.08 to 0.59 in.)
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis