Learn More
Chloroform, Spectrophotometric Grade, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
70.85 - 210.05
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Moleculaire formule | CHCl3 |
Molecular Weight (g/mol) | 119.37 |
MDL-nummer | MFCD00000826 |
InChI Key | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
PubChem CID | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
IUPAC Name | chloroform |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Productcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11358377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032442.K2 |
1 L |
70.85
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11368377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032442.M1 |
4 x 1 L |
210.05
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11348377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032442.K7 |
4 L |
194.97
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chloroform is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
67-66-3 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
chloroform |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Specificatie
Chloroform | |
67-66-3 | |
Colorless liquid | |
60.5°C to 61.5°C | |
Liquid | |
>99.5% | |
MFCD00000826 | |
1731042 | |
Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide. | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
Spectrophotometric |
°C to 63°C | |
Colorless | |
1.492 g/cm3 at 20°C | |
Characteristic | |
1.446 | |
CHCl3 | |
210 hPa (158mm Hg) at 20°C | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
chloroform | |
6212 | |
119.38 |
Veiligheid en behandeling
Wear suitable protective clothing and gloves.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H331-H335-H336-H351-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1; Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FS9100000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Chloroform, Spectrophotometric Grade
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P311-Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Chloroform