Learn More
Cesium nitrate, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11372388
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
Cesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-18-6
Molecular Formula CsNO3
Molecular Weight (g/mol) 194.909
MDL Number MFCD00010963
InChI Key NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC Name cesium;nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Spécification
Boiling Point (decomposition)
Melting Point 414°C
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.99% (Metal basis)
Solubility Information Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight 194.91
Odor Odorless
Refractive Index 1.55
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White crystalline powder
Density 3.68
Chemical Name or Material Cesium nitrate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis