Learn More
Cerium(III) oxalate hydrate, 99%
Codice prodotto. p-7051000
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544.29 g/mol
It is used in ceramics, glass, phosphors and pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15750-47-7
Molecular Formula C6Ce2O12
Molecular Weight (g/mol) 544.29
MDL Number MFCD00013082
InChI Key ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
IUPAC Name cerium;oxalic acid;hydrate
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Melting Point (decomposition)
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 25 g
UN Number UN3288
Merck Index 14,2001
Solubility Information Insoluble in water; Soluble in hot dilute HCl and H2SO4
Formula Weight 544.29 (Anhydrous)
Percent Purity 99%
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Cerium(III) oxalate hydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato