Learn More
CD80 (B7-1) Armenian Hamster anti-Mouse, FITC, Clone: 16-10A1, Proteintech
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech FITC-65076-100UG
Codice prodotto. 16881186
  • 41.42CHF / 100µg
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The CD80 (B7-1) antibody from Proteintech is a armenian hamster monoclonal antibody generated with cho cell line transfected with mouse b7 (cd80) of mouse CD80 (B7-1). This antibody recognizes mouse antigen. The CD80 (B7-1) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is fitc.
Specifica
Specifica
CD80 (B7-1)
Monoclonal
0.5 mg/mL
Armenian Hamster
Primary
Mouse
Flow Cytometry
16-10A1
FITC
100 μg
12519
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato