Learn More
CD44 Mouse anti-Human, PE, Clone: F10-44-2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech PE-65063-100TESTS
Artikelnummer. 16831676
  • 182.60 CHF / 100 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The CD44 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with purified t cells from human lymph nodes of human CD44. This antibody recognizes human antigen. The CD44 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Spezifikation
Spezifikation
CD44
Monoclonal
10 μL/Test
Mouse
Primary
Human
Flow Cytometry
F10-44-2
PE
100 Tests
960
IgG2a
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt