Learn More
Cardiac Troponin T Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15513-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16814724
  • 136.48CHF / 20µL
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Cardiac Troponin T is the tropomyosin-binding subunit of the troponin complex, which is located on the thin filament of striated muscles and regulates muscle contraction in response to alterations in intracellular calcium ion concentration. Cardiac Troponin T is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. Cardiac Troponin T expression in the human heart is affected by heart failure. Mutations within the Cardiac Troponin T protein have been associated with familial hypertrophic cardiomyopathy as well as with dilated cardiomyopathy. Transcripts for the Cardiac Troponin T gene undergo alternative splicing that results in many tissue-specific isoforms.
Spécification
Spécification
Cardiac Troponin T
Polyclonal
Unconjugated
TNNT2
Cardiac Troponin T, CMH2, cTnT, TNNT2, TnTC
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21956, 24837, 7139
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P45379, P50752, P50753
TNNT2
Cardiac Troponin T Fusion Protein Ag7716
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis