Learn More
Carbon slug, activated, 6-8 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11319349
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
For Hydrocarbon Recovery
For hydrocarbon recovery
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Activity 50% min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Molecular Formula C
Molecular Weight (g/mol) 12.011
MDL Number MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Color Black
Mesh Size 6-8. Mesh
Quantity 5 kg
Physical Form Coarse Powder, Granular, Pellets or Slugs
Chemical Name or Material Carbon
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato