Learn More
Miele Professional™ Cap
Spare part for Lab washer G 7835 CD, G 7836 CD, PG 8535, PG 8536
Marca: Miele Professional™ 656911
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cap for a nozzle 4mm
Specifica
Cap | |
Black | |
4 mm | |
1 Each |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto