Learn More
Calcium hydride, 98% (metals basis excluding Mg), Mg <1%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11318788
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Solvent in Sol-Gel precursor applications. Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-78-8
Molecular Formula CaH2
MDL Number MFCD00010897
Spezifikation
Melting Point 600°C (decomposition)
Color Gray
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Assay Percent Range 98%
Solubility Information Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formula Weight 42.1
Sensitivity Moisture sensitive
Appearance Light gray
Density 1.9
Chemical Name or Material Calcium hydride, Mg <1%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt