Learn More
Fluorure de cadmium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
50.00CHF - 399.00CHF
Identifiants chimiques
CAS | 7790-79-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CdF2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.41 |
Numéro MDL | MFCD00010919 |
Clé InChI | LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | Difluorure de cadmium(2+) |
SMILES | [F-].[F-].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040203.06 |
5 g | N/A | ||||||
11369347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040203.14 |
25 g |
146.00CHF
25g |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11359347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040203.22 |
100 g |
399.00CHF
100g |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Cadmium fluoride is used in phosphors, glass and nuclear reactor controls. It is also used in high-temperature lubricants and to start crystals for lasers. It is used in oxygen-sensitive applications such as the production of metallic alloys and it is also used in limited medical treatment protocols. In addition, it can be used in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-79-6 | |
150.41 | |
LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L | |
[F-].[F-].[Cd++] |
CdF2 | |
MFCD00010919 | |
Difluorure de cadmium(2+) |
Spécification
1758°C | |
1100°C | |
Poudre | |
CdF2 | |
UN2570 | |
LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L | |
Difluorure de cadmium(2+) | |
150.4 | |
Puratronic™ | |
6.64g/mL |
Cadmium fluoride | |
7790-79-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010919 | |
14,1619 | |
[F-].[F-].[Cd++] | |
150.41 | |
99.99% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H330-H340-H350-H360-H372
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement
P260-P301+P310-P304+P340-P320-P330-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Specific treatment is urgent (see label).
Rinse mouth.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.