Learn More
CA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 13198-2-AP-150UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16871294
  • 385.92CHF / 150µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Carbonic anhydrases (CAs) are a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. They participate in a variety of biological processes, including respiration, calcification, acid-base balance, bone resorption, and the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva, and gastric acid. They show extensive diversity in tissue distribution and in their subcellular localization. CA1 is closely linked to CA2 and CA3 genes on chromosome 8, and it encodes a cytosolic protein which is found at the highest level in erythrocytes. Variants of this gene have been described in some populations. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. Transcript variants of CA1 utilizing alternative polyA_sites have been described in literature.
Specifica
Specifica
CA1
Polyclonal
Unconjugated
CA1
CA I, CA1, CAB, Car1, Carbonate dehydratase I, Carbonic anhydrase 1, Carbonic anhydrase B, carbonic anhydrase I
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12346, 310218, 759
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.44 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P00915, P13634
CA1, Car1
CA1 Fusion Protein Ag3932
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato