Learn More
Buffer Solution pH 2, Scharlab
For use in buffer solutions.
Brand:  Scharlab SO10221000
Quantity 1 L
Product Code. 11329893
  • 1210.95 SEK / 1 L
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Standard buffer solutions are prepared using gravimetric and volumetric procedures. The batch value is determined by measurement with a combination glass electrode against five-point calibration according to DIN 19268. This pH buffer solution is traceable to Standard Reference Material from NIST.
Spécification
Spécification
∼1.00g/cm3
Solution
Per liter: 6.43g Citric acid, 2.40g Sodium hydroxide and 6.13mL Hydrochloric acid
Miscible in water (20°C)
2.00
1 L
Traceable to NIST
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis