Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue, pure, indicator
Bromophenol Blue, C19H10Br4O5S, CAS Number-115-39-9, 3', 3″, 5', 3',3″,5',5″-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 25g, 19, I, 649, CHEBI:59424, Orange-Pink to Red, 669.96, Pure, UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N, Authentic | CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
109.00CHF - 309.00CHF
Identificatori chimici
CAS | 115-39-9 |
---|---|
Formula molecolare | C19H10Br4O5S |
Molecular Weight (g/mol) | 669.96 |
Numero MDL | MFCD00005875 |
InChI Key | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5' |
PubChem CID | 8272 |
ChEBI | CHEBI:59424 |
IUPAC Name | 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10551591
|
Thermo Scientific Chemicals
151340250 |
25 g | Glass bottle |
109.00CHF
25g |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10564264
|
Thermo Scientific Chemicals
151341000 |
100 g | Glass bottle |
309.00CHF
100g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificatori chimici
115-39-9 | |
669.96 | |
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N | |
8272 | |
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
C19H10Br4O5S | |
MFCD00005875 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5' | |
CHEBI:59424 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
Specifica
Bromophenol Blue | |
Indicator | |
C19H10Br4O5S | |
19, I, 649 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5' | |
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br | |
669.96 | |
CHEBI:59424 | |
Pure | |
from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue) | |
Powder |
279.0°C | |
115-39-9 | |
MFCD00005875 | |
15, 1454 | |
Solubility in water: 0.4g/100mL | |
Authentic | |
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol | |
8272 | |
669.96 | |
1100 min. (592nm, in buffer) | |
Orange/Pink to Red |
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.