Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ POM or PMP Forceps
POM or PMP forceps offer resilience and flexibility. Available in various lengths and tip styles.
Marca:  BRANDTECH™ VITLAB™ 68299
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10377604
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
POM (polyoxymethylene) forceps:
  • Color: yellow
  • External finger grooves for exceptional grip
  • Blunt tips
  • Part No. 68299 and 68399 have grooves inside of tip
  • Part No. 68099 and 68199 are without grooves
PMP (polymethylpentene) forceps:
  • Color: white
  • Pointed tips
Specifica
Specifica
Blunt
POM
Forceps
POM Forceps
7 in.
180 mm
5/Pk.
Standard
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato